Learn More
3-Benzoil-1,1,1-trifluoroacetona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11438986 25 g 25 g
11448986 100 g 100 g
11458986 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11438986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17110.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 326-06-7 | C10H7F3O2 | 216.16 g/mol
3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, is used as a primary and secondary intermediate. It is used as an Intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 3-benzoil-1,1,1-trifluoroacetona se utiliza como intermedio primario y secundario. Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Solubilidad
escasamente soluble en agua (0,24 g/l) (25 °C).
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326-06-7
Fórmula molecular C10H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 216.16
Número MDL MFCD00000425
Clave InChI VVXLFFIFNVKFBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, benzoyltrifluoroacetone, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione, benzoyl trifluoroacetyl methane, 3-benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl, 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-butane-1,3-dione, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .omega.-trifluoroacetyl acetophenone, 1-benzoyl-3,3,3-trifluoro-2-propanone
PubChem CID 67589
Nombre IUPAC 4,4,4-trifluoro-1-fenilbutano-1,3-diona
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Punto de fusión 37°C to 40°C
Densidad 1.113
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1875083
Información de solubilidad Sparingly Soluble in water (0.24g/L) (25°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.16
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Benzoyl-1,1,1-trifluoroacetone