Learn More
3-(Benzhidriloxi)propano-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 30049787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049787 25 mg 25 miligramos
30050539 100 mg 100 miligramos
30464070 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049787 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0490.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(Benzhidriloxi)propano-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol
CAS 19574-66-4
Nombres de analitos o componentes 3-(benzhydryloxy)propane-1,2-diol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H18 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-(Diphenylmethoxy)-1,2-propanediol, 3-(Benzhydryloxy)propane-1,2-diol, Diphenhydramine Related Compound B
Fórmula InChI InChI=1S/C16H18O3/c17-11-15(18)12-19-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-18H,11-12H2
SMILES OCC(O)COC(c1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC 3-benzhidriloxipropano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 258.31
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1256 g/mol