Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Código de producto. 17225296
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1 a 50 mL, recom 35 mL
De 1 a 600 mL, recom 400 max
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17225296 De 1 a 600 mL, recom 400 max paquete de 10
17215296 De 1 a 50 mL, recom 35 mL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17225296 Proveedor TPP Techno Plastic Products AG N.º de proveedor 387600
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
3-B TubeSpin™ Bioreactor , cónico, triple embolsado
  • La solución de embalaje triple en bolsa (3-B) de TPP Cumple con los requisitos cada vez más estrictos de las salas blancas.
  • Los productos 3-B aportan notablemente más seguridad en las producciones de salas asépticas de grado limpio. Con el embalaje estándar, la contaminación adherida al exterior de la bolsa podría transportarse involuntariamente a áreas de salas blancas.
  • El sistema de envasado 3-B evita que la contaminación llegue a zonas de producción altamente sensibles, aumentando así significativamente la seguridad en el manejo de sustancias en un entorno estéril.
  • Todas las ventajas del producto estándar
  • Ideal para usar en áreas dedicadas donde la transferencia estéril del producto es esencial.
  • Cada producto está envuelto triplemente en tres bolsas desprendibles.
  • Cada bolsa está marcada con un número de seguridad: 3 – exterior, 2 – medio, 1 – Bolsa interior - la numeración posterior ayuda a→ mostrar el estado del embalaje
  • La bolsa más interior 1 está etiquetada con los datos del producto: Número de producto y descripción, número de lote y EXP .
  • Las bolsas desprendibles de estilo de seguridad son de mayor tamaño, de modo que durante la manipulación de una bolsa, la siguiente bolsa interior no se rompe accidentalmente y se contamina.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 1 a 600 mL, recom 400 max
Altura (métrico) 183 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 183 mm
Modelo 600 ml, filtro
Anchura (métrico) 100 mm
Desechables Un solo uso
Material del tubo Polipropileno
Product Type Cónico, triple bolsa