Learn More
TPP Techno Plastic Products AG 3-B TubeSpin™ Bioreactor
Código de producto. 17215296
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 1 a 50 mL, recom 35 mL
De 1 a 600 mL, recom 400 max
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17215296 De 1 a 50 mL, recom 35 mL paquete de 50
17225296 De 1 a 600 mL, recom 400 max paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17215296 Proveedor TPP Techno Plastic Products AG N.º de proveedor 387050
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
3-B TubeSpin™ Bioreactor , cónico, triple embolsado
  • La solución de embalaje triple en bolsa (3-B) de TPP Cumple con los requisitos cada vez más estrictos de las salas blancas.
  • Los productos 3-B aportan notablemente más seguridad en las producciones de salas asépticas de grado limpio. Con el embalaje estándar, la contaminación adherida al exterior de la bolsa podría transportarse involuntariamente a áreas de salas blancas.
  • El sistema de envasado 3-B evita que la contaminación llegue a zonas de producción altamente sensibles, aumentando así significativamente la seguridad en el manejo de sustancias en un entorno estéril.
  • Todas las ventajas del producto estándar
  • Ideal para usar en áreas dedicadas donde la transferencia estéril del producto es esencial.
  • Cada producto está envuelto triplemente en tres bolsas desprendibles.
  • Cada bolsa está marcada con un número de seguridad: 3 – exterior, 2 – medio, 1 – Bolsa interior - la numeración posterior ayuda a→ mostrar el estado del embalaje
  • La bolsa más interior 1 está etiquetada con los datos del producto: Número de producto y descripción, número de lote y EXP .
  • Las bolsas desprendibles de estilo de seguridad son de mayor tamaño, de modo que durante la manipulación de una bolsa, la siguiente bolsa interior no se rompe accidentalmente y se contamina.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 1 a 50 mL, recom 35 mL
Altura (métrico) 115 mm
Material Polipropileno
Longitud (métrico) 115 mm
Modelo 50 mL, 3-B
Anchura (métrico) 30 mm
Desechables Un solo uso
Material del tubo Polipropileno
Product Type Cónico, triple bolsa