Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tubo de cultivo de tejidos 3-B de 20 cm²
Código de producto. 17225316
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca ventilado
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
17225316 Tapón de rosca ventilado paquete de 100
1 options
Código de producto. 17225316 Proveedor TPP Techno Plastic Products AG N.º de proveedor 391106
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Tubo de cultivo de tejidos 3-B de 20 cm 2 en triple bolsa
  • La solución de embalaje triple en bolsa (3-B) de TPP Cumple con los requisitos cada vez más estrictos de las salas blancas.
  • Los productos 3-B aportan notablemente más seguridad en las producciones de salas asépticas de grado limpio. Con el embalaje estándar, la contaminación adherida al exterior de la bolsa podría transportarse involuntariamente a áreas de salas blancas.
  • El sistema de envasado 3-B evita que la contaminación llegue a zonas de producción altamente sensibles, aumentando así significativamente la seguridad en el manejo de sustancias en un entorno estéril.
  • Todas las ventajas del producto estándar
  • Ideal para usar en áreas dedicadas donde la transferencia estéril del producto es esencial.
  • Cada producto está envuelto triplemente en tres bolsas desprendibles.
  • Cada bolsa está marcada con un número de seguridad: 3 – exterior, 2 – medio, 1 – Bolsa interior - la numeración posterior ayuda a→ mostrar el estado del embalaje
  • La bolsa más interior 1 está etiquetada con los datos del producto: Número de producto y descripción, número de lote y EXP .
  • Las bolsas desprendibles de estilo de seguridad son de mayor tamaño, de modo que durante la manipulación de una bolsa, la siguiente bolsa interior no se rompe accidentalmente y se contamina.
Especificaciones
Diámetro (métrico) 16 mm
Tipo de producto Tubo de cultivo celular
Descripción Tubo de cultivo celular de 20 cm² , tapa VENT, superficie tratada
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de rosca ventilado
Color Transparente
Longitud (métrico) 121 mm
Material Poliestireno
Tipo de empaquetado Triple bolsa
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 5 mL
Forma Redondo