Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Tubo plano de cultivo de tejidos 3-B de 10 cm²
Descrizione
- La solución de embalaje triple en bolsa (3-B) de TPP Cumple con los requisitos cada vez más estrictos de las salas blancas.
- Los productos 3-B aportan notablemente más seguridad en las producciones de salas asépticas de grado limpio. Con el embalaje estándar, la contaminación adherida al exterior de la bolsa podría transportarse involuntariamente a áreas de salas blancas.
- El sistema de envasado 3-B evita que la contaminación llegue a zonas de producción altamente sensibles, aumentando así significativamente la seguridad en el manejo de sustancias en un entorno estéril.
- Todas las ventajas del producto estándar
- Ideal para usar en áreas dedicadas donde la transferencia estéril del producto es esencial.
- Cada producto está envuelto triplemente en tres bolsas desprendibles.
- Cada bolsa está marcada con un número de seguridad: 3 – exterior, 2 – medio, 1 – Bolsa interior - la numeración posterior ayuda a→ mostrar el estado del embalaje
- La bolsa más interior 1 está etiquetada con los datos del producto: Número de producto y descripción, número de lote y EXP .
- Las bolsas desprendibles de estilo de seguridad son de mayor tamaño, de modo que durante la manipulación de una bolsa, la siguiente bolsa interior no se rompe accidentalmente y se contamina.
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Tubo plano de cultivo celular |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de tapón | Tapón con filtro |
| Color | Transparente |
| Longitud (métrico) | 105 mm |
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |