Learn More
TPP Techno Plastic Products AG Raspador de células 3-B M
Código de producto. 17235336
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud del mango (métrico):
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Longitud del mango (métrico) Tamaño de la unidad
17235336 30 cm paquete de 40
1 options
Código de producto. 17235336 Proveedor TPP Techno Plastic Products AG N.º de proveedor 399003
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Raspador de células 3-B M, L = 30 cm, triple bolsa
  • La solución de embalaje triple en bolsa (3-B) de TPP Cumple con los requisitos cada vez más estrictos de las salas blancas.
  • Los productos 3-B aportan notablemente más seguridad en las producciones de salas asépticas de grado limpio. Con el embalaje estándar, la contaminación adherida al exterior de la bolsa podría transportarse involuntariamente a áreas de salas blancas.
  • El sistema de envasado 3-B evita que la contaminación llegue a zonas de producción altamente sensibles, aumentando así significativamente la seguridad en el manejo de sustancias en un entorno estéril.
  • Todas las ventajas del producto estándar
  • Ideal para usar en áreas dedicadas donde la transferencia estéril del producto es esencial.
  • Cada producto está envuelto triplemente en tres bolsas desprendibles.
  • Cada bolsa está marcada con un número de seguridad: 3 – exterior, 2 – medio, 1 – Bolsa interior: la numeración posterior ayuda a mostrar el estado del embalaje.
  • La bolsa más interior 1 está etiquetada con los datos del producto: Número de producto y descripción, número de lote y EXP .
  • Las bolsas desprendibles de estilo de seguridad son de mayor tamaño, de modo que durante la manipulación de una bolsa, la siguiente bolsa interior no se rompe accidentalmente y se contamina.
Especificaciones
Longitud del mango (métrico) 30 cm
Tipo de producto Triple bolsa