Learn More
(3-Azidopropil)trifenilfosfonio bromuro, TRC
Código de producto. 30009097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009097 500 mg 500 miligramos
30011803 250 mg 250 miligramos
30010747 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009097 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA922790500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127611-39-6
Fórmula molecular C21 H21 N3 P . Br
Peso molecular (g/mol) 426.29
Sinónimo (3-Azidopropyl)triphenyl-phosphonium Bromide
Nombre IUPAC 3-azidopropil(trifenil)fosfonio; bromuro
SMILES [Br-].[N-]=[N+]=NCCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Azidopropyl)triphenylphosphonium Bromide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H21N3P.BrH/c22-24-23-17-10-18-25(19-11-4-1-5-12-19,20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21;/h1-9,11-16H,10,17-18H2;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.0656