Learn More
Ácido 3-azidopropiónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azidopropionic Acid |
| CAS | 18523-47-2 |
| Fórmula molecular | C3 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Azidopropanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3O2/c4-6-5-2-1-3(7)8/h1-2H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)CCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-azidopropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 115.091 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.038 |