Learn More
Sal de clorhidrato de 3-azidopropan-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azidopropan-1-amine Hydrochloride Salt |
| CAS | 70017-54-8 |
| Fórmula molecular | C3H8N4 . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-Azido-3-aminopropane Monohydrochloride, 3-Azido-1-propanamine Hydrochloride, 3-Azidopropylamine Hydrochloride, N-(3-Azidopropyl)amine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8N4.ClH/c4-2-1-3-6-7-5;/h1-4H2;1H |
| SMILES | Cl.NCCCN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-azidopropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 136.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0516 |