Learn More
3-(Azidometil)-2,2,5,5-tetrametil-1-pirolidinoloxi, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Azidomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy |
| CAS | 78151-25-4 |
| Fórmula molecular | C9H17N4O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18N4O/c1-8(2)5-7(6-11-12-10)9(3,4)13(8)14/h7,14H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CC(CN=[N+]=[N-])C(C)(C)N1[O] |
| Nombre IUPAC | 3-(azidometil)-1-hidroxi-2,2,5,5-tetrametilpirrrolidina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.1402 |