Learn More
Ácido 3-azidobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azidobenzoic Acid |
| CAS | 1843-35-2 |
| Fórmula molecular | C7 H5 N3 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | m-Azido-benzoic Acid, 3-Azidobenzoic acid, 3-Carboxyphenyl Azide, NSC 80932 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5N3O2/c8-10-9-6-3-1-2-5(4-6)7(11)12/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)N=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-azidobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 163.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0382 |