Learn More
Tocris Bioscience™ 3-Azido-7-hydroxycoumarin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18707526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18707526 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18707526 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7664/5
Click-reactive fluorescent dye
3-Azido-7-hydroxycoumarin is a water-soluble fluorogenic fluorescent dye. It emits intense fluorescence only after 'click' reaction when it forms triazoles at the site of alkyne modified biomolecules. Excitation and emission maxima are 404 nm and 477 nm respectively, after click reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Azido-7-hydroxy-2 H-1-benzopyran-2-one
CAS 817638-68-9
Cantidad 5 mg
Objetivo Fluorescent Dyes
Fórmula molecular C9H5N3O3
Pureza 0.95