Learn More
3-azido-7-hidroxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azido-7-hydroxycoumarin |
| CAS | 817638-68-9 |
| Fórmula molecular | C9H5N3O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Azido-7-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1ccc2C=C(N=[N+]=[N-])C(=O)Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | 3-azido-7-hidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 203.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0331 |