Learn More
3'-azido-3'-desoxitimidina, TRC
Código de producto. 30344269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30344269 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30344269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8250001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zidovudine
CAS 30516-87-1
Fórmula molecular C10 H13 N5 O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Zidovudine, 1-(3-Azido-2,3-dideoxy-β-d-erythro-pentofuranosyl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-, 3'-Azido-3'-deoxythymidine, 3-Azido-3-deoxythymidine, 3'-AZT, 3'-Azidothymidine, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine, AZT, AZT (pharmaceutical), Azidothymidine, Azitidin, BW-A 509U, Compound S, NSC 602670, Retrovir, Retrovir IV, Retrovis, Timazid, Viro-Z, ZDV, ZVD, Zido-H
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N5O4/c1-5-3-15(10(18)12-9(5)17)8-2-6(13-14-11)7(4-16)19-8/h3,6-8,16H,2,4H2,1H3,(H,12,17,18)/t6-,7+,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 267.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.0968