Learn More
3'-Azido-3'-desoxitimidina Beta-D-glucuronuro, Sal sódica, TRC
Código de producto. 30133494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133494 25 mg 25 miligramos
30009675 10 mg 10 miligramos
30006486 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA82505025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 133525-01-6
Fórmula molecular C16 H20 N5 O10 . Na
Peso molecular (g/mol) 465.35
Sinónimo Thymidine, 3'-azido-3'-deoxy-5'-O-β-D-glucopyranuronosyl-, monosodium salt (9CI), 3'-Azido-3'-deoxythymidine-5'-O-β-D-glucuronide sodium salt, 3'-Azido-3'-deoxythymidine-β-D-glucuronide sodium salt, 3'-Azido-3'-deoxy-5'-O-β-D-glucopyranuronosylthymidine sodium salt, 3'-Deoxy-3'-azidothymidine-5'-β-glucuronide sodium salt, AZT 5'-glucuronide sodium salt, GAZT sodium, Glo-azT Na, Retrovir glucuronide sodium, Zidovudine 5'-glucuronide sodium salt, Zidovudine glucuronide sodium salt
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(2S,3S,5R)-3-azido-5-(5-metil-2,4-dioxipirimidina-1-il)oxolano-2-il]metoxi]-3,4,5-trihidroxioxi-2-carboxilato
SMILES [Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 3'-Azido-3'-deoxythymidine beta-D-glucuronide, Sodium Salt
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21N5O10.Na/c1-5-3-21(16(28)18-13(5)25)8-2-6(19-20-17)7(30-8)4-29-15-11(24)9(22)10(23)12(31-15)14(26)27;/h3,6-12,15,22-24H,2,4H2,1H3,(H,26,27)(H,18,25,28);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,15+;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 465.1108
Porcentaje de pureza >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.