Learn More
Thermo Scientific Chemicals 3'-Azido-3'-deoxitimidina, 98 %
Código de producto. 15406749
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406749 5 g 5 g
15496739 1 g 1 g
15416749 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15406749 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65127.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Agente antiviral
3'-Azido-3'-deoxythymidine is a Anti-viral agent, and also used as a reverse transcriptase inhibitor active against HIV-1 virus that blocks the incorporation of nucleotides into growing DNA strands. Useful for antiviral and anticancer studies. 3?-Azido-3?-deoxythymidine enters CNS by diffusion and causes irreversible telomere shortening.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-azido-3′-deoxitimidina es un agente antiviral, y también se utiliza como inhibidor de la transcriptasa inversa activo contra el virus del VIH-1 que bloquea la incorporación de nucleótidos en las cadenas de ADN en crecimiento. Es útil para estudios antivirales y contra el cáncer. La 3′-azido-3′-deoxitimidina entra en el SNC por difusión y causa acortamiento irreversible de los telómeros.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz & higroscópica. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30516-87-1
Fórmula molecular C10H13N5O4
Peso molecular (g/mol) 267.25
Número MDL MFCD00006536
Clave InChI HBOMLICNUCNMMY-CFQLRCIDNA-N
Sinónimo azt; azidothymidine; zdv; zidovudine, 1-2r-4-azido-5-hydroxymethyl oxolan-2-yl-5-methyl-3h-pyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 455007
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Azido-3'-deoxythymidine
Punto de fusión 113°C to 115°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 3595791
Sensibilidad Light sensitive; Very Hygroscopic
Índice Merck 1410123
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 267.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo