Learn More
Sal sódica de 5'-monofosfato de 3'-azido-3'-desoxitimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-monophosphate sodium salt |
| CAS | 128506-29-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H13 N5 O7 P . Na |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5'-Thymidylic acid, 3'-azido-3'-deoxy-, sodium salt (1:1), 5'-Thymidylic acid, 3'-azido-3'-deoxy-, monosodium salt (9CI), 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-monophosphate monosodium salt, 3'-Azido-3'-deoxythymidine 5'-phosphate monosodium salt, 3'-Azidothymidine monophosphate monosodium salt, AZT 5'-monophosphate monosodium salt, AZT monophosphate monosodium salt, Azidothymidine monophosphate monosodium salt, Zidovudine monophosphate monosodium salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14N5O7P.Na/c1-5-3-15(10(17)12-9(5)16)8-2-6(13-14-11)7(22-8)4-21-23(18,19)20;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,12,16,17)(H2,18,19,20);/q;+1/p-1/t6-,7+,8+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | fosfato de sodio;[(2S,3S,5R)-3-azido-5-(5-metil-2,4-dioxopirimidin-1-il)oxolan-2-il]metil hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 369.2 |
| Mostrar más |