Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine, MedChemExpress
Código de producto. 16440817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16440817 50 mg 50 miligramos
16424508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16440817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111640
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine (CS-92) is a potent xenotropic murine leukemia-related retrovirus (XMRV) inhibitor with a CC50 of 43.5 μM in MCF-7 cells. 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine also inhibits HIV-1 reverse transcriptase with an EC50 of 0.06 μM in peripheral blood mononuclear (PBM) cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Azido-3'-deoxy-5-methylcytidine
CAS 1282040-14-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H14N6O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (295.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]([C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Peso molecular (g/mol) 282.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.26
Porcentaje de pureza 99.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation