Learn More
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine, MedChemExpress
Código de producto. 16450817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16450817 50 mg 50 miligramos
16434508 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16450817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111641
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
MedChemExpress 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine (Compound 12) is a cytidine derivative.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Azido-3'-deoxy-5-fluorocytidine
CAS 2095417-18-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H11FN6O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 140 mg/mL (489.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O)C=C(F)C(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 286.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.22
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation