Learn More
3-Azido-3-desoxi-4-hidroxi-metil-1,2-O-isopropilideno-alfa-D-ribofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azido-3-deoxy-4-hydroxy-methyl-1,2-O-isopropylidene-a-D-ri |
| CAS | 247025-10-1 |
| Fórmula molecular | C9 H15 N3 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15N3O5/c1-8(2)15-5-6(11-12-10)9(3-13,4-14)17-7(5)16-8/h5-7,13-14H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,7+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2OC(CO)(CO)[C@@H](N=[N+]=[N-])[C@H]2O1 |
| Nombre IUPAC | [(3aR,6S,6aR)-6-azido-5-(hidroximetil)-2,2-dimetil-6,6a-dihidro-3aH-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 245.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1012 |