Learn More
3'-Azido-2',3'-dideoxiuridina, TRC
Código de producto. 18083450
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083450 10 mg 10 miligramos
18052450 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18083450 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA88460310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84472-85-5
Fórmula molecular C9 H11 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 253.215
Sinónimo 2',3'-Dideoxy-3'-azidouridine, 3'-Azido-2',3'-dideoxy-1-β-D-erythro-pentofuranosyluracil, AZU, AZdU, AzddU, CS 87, NSC 380882, NV 01, NV 01 (Nucleoside), Navuridine;
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5S)-4-azido-5-(hidroximetil)tetrahidrofurano-2-il]pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])N2C=CC(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Azido-2',3'-dideoxyuridine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N5O4/c10-13-12-5-3-8(18-6(5)4-15)14-2-1-7(16)11-9(14)17/h1-2,5-6,8,15H,3-4H2,(H,11,16,17)/t5-,6+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0811