Learn More
3-Azido-1-propilamina, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407029
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407029 1 g 1 g
15417029 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15407029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65668.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo que contiene azidas con reactividad al carbonilo y al carboxilo
Azido-containing reagent with carbonyl and carboxyl reactivity3-Azido-1-propylamine is used in the preparation of perylenedimides derivative by reacting with 1,6,7,12-tetrachloroperylene-3,4:9,10-tetracarboxyanhydride, which is used in click chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El reactivo que contiene azidas con reactividad al carbonilo y al carboxilo 3-azido-1-propilamina se utiliza en la preparación de derivados de las perilenodiimidas al reaccionar con 1,6,7,12-tetracloroperileno-3,4:9,10-tetracarboxianhídrido, que se utiliza en la química de clic.
Solubilidad
Soluble en DMSO, DMF, DCM, cloroformo, THF y agua. Miscible con dimetilsulfóxido, dimetilformamida, diclorometano, tetrahidrofurano, cloroformo y agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88192-19-2
Fórmula molecular C3H8N4
Peso molecular (g/mol) 100.125
Número MDL MFCD11046568
Clave InChI OYBOVXXFJYJYPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-azidopropylamine, 3-azido-1-propanamine, 1-propanamine, 3-azido, 3-azido-propylamine, 1-azido-3-aminopropane, 1-amino-3-azidopropane, 3-aminopropyl azide, 3-azido-1-propylamine, 3-azidopropyl-1-amine
PubChem CID 150110
Nombre IUPAC 3-azidopropan-1-amina
SMILES C(CN)CN=[N+]=[N-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Azido-1-propylamine
Color Amarillo
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Fórmula lineal N3CH2CH2CH2NH2
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Información de solubilidad Soluble in DMSO,DMF,DCM,chloroform,THF,and water;Miscible with dimethylsulfoxide,dimethyl formamide,dichloromethane,tetrahydrofuran,chloroform and water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Azido-1-propylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Azido-1-propylamine