Learn More
Ácido 3-azetidincarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Azetidinecarboxylic Acid |
| CAS | 36476-78-5 |
| Fórmula molecular | C4 H7 N O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7NO2/c6-4(7)3-1-5-2-3/h3,5H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C1CNC1 |
| Nombre IUPAC | ácido azetidina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 101.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.0477 |