Learn More
Clorhidrato de 3-azabiciclo[3.3.0]octano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| CAS | 112626-50-3 |
| Fórmula molecular | C7 H13 N . Cl H |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI), Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CC2CNCC2C1 |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidrociclopenta[c]pirrol; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 147.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147,0815 g/mol |
| Mostrar más |