Learn More
Clorhidrato de 3-azabiciclo[3.3.0]octano, TRC
Código de producto. 30337446
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30337446 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30337446 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7953401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octahydrocyclopenta[c]pyrrole Hydrochloride
CAS 112626-50-3
Fórmula molecular C7 H13 N . Cl H
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (1:1), Cyclopenta[c]pyrrole, octahydro-, hydrochloride (6CI,9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13N.ClH/c1-2-6-4-8-5-7(6)3-1;/h6-8H,1-5H2;1H
SMILES Cl.C1CC2CNCC2C1
Nombre IUPAC 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidrociclopenta[c]pirrol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 147.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0815