Learn More
Clorhidrato de 3-azabiciclo[3.3.0]octano, 99 %, Acros Organics™
Código de producto. 15585986 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15585986 100 g 100 g
15565986 5 g 5 g
15575986 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15585986 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 457701000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 112626-50-3
Fórmula molecular C7H13N·ClH
Peso molecular (g/mol) 147.65
Clave InChI HVZRRRPCVOJOLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride, octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hcl, 3-azabicyclo 3,3,0 octane hcl, 3-azabicyclo 3.3.0 octanehydrochloride, 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahydrocyclopenta c pyrrole hydrochloride, pubchem9779, cis-octahydro-cyclopenta c pyrrole hydrochloride, c7h14ncl, 3-azabicyclo 3.3.0 octane hydrochloride;
PubChem CID 21572123
Nombre IUPAC 1,2,3,3a,4,5,6,6a-octahidrociclopenta[c]pirrol; clorhidrato
SMILES C1CC2CNCC2C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Azabicyclo[3.3.0]octane hydrochloride
Punto de fusión 116.0°C to 118.5°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to max. 101.5% min. (Argentometry)
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.65
Porcentaje de pureza 99%