Learn More
Éster metílico del ácido (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-hexahidro-5'-hidroxi-5,5-dimetil-espiro[1,3-dioxano-2,2'(1'H)-pentaleno]-4'-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3'aS,4'R,5'R,6'aR)-Hexahydro-5'-hydroxy-5,5-dimethyl-spiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene]-4'-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 118375-00-1 |
| Fórmula molecular | C15H24O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | [3'aS-(3'aα,4'α,5'β,6'aα)]-Hexahydro-5'-hydroxy-5,5-dimethylspiro[1,3-dioxane-2,2'(1'H)-pentalene]-4'-carboxylic Acid Methyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O5/c1-14(2)7-19-15(20-8-14)5-9-4-11(16)12(10(9)6-15)13(17)18-3/h9-12,16H,4-8H2,1-3H3/t9-,10+,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | O=C([C@@H]1[C@@]2([H])CC3(C[C@@]2([H])C[C@H]1O)OCC(C)(C)CO3)OC |
| Nombre IUPAC | (3aS,4R,5R,6aR)-5-hidroxi-5',5'-dimetilhexahidro-1H-espiro[pentaleno-2,2'-[1,3]dioxano]-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 284.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 284.16 |