Learn More
3-arylisoquinolinamine derivative, MedChemExpress
Código de producto. 16478038
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478038 10 mg 10 miligramos
16473957 50 mg 50 miligramos
16427816 100 mg 100 miligramos
16410508 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16478038 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY32364
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress 3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
3-arylisoquinolinamine derivative is a 3-arylisoquinolinamine derivative with antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-arylisoquinolinamine derivative
CAS 1029008-71-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (170.44 mM)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC(OC)=C2)=CC(C=C3)=C1C=C3N(C)C
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 99.1%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death