Learn More
3-AP, MedChemExpress
Código de producto. 16495907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495907 5 mg 5 miligramos
16489726 50 mg 50 miligramos
16473178 10 mg 10 miligramos
16452656 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10082
MedChemExpress 3-AP (PAN-811) is a potent inhibitor of the M2 subunit of ribonucleotide reductase (RR), and is a potent radiosensitizer.
3-AP (PAN-811) is a potent inhibitor of the M2 subunit of ribonucleotide reductase (RR), and is a potent radiosensitizer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-AP
CAS 143621-35-6
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H9N5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo PAN-811 NSC# 663249 OCX191
Información de solubilidad DMSO : ≥ 47 mg/mL (240.73 mM)
SMILES S=C(N)N/N=C/C1=NC=CC=C1N
Peso molecular (g/mol) 195.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza 99.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death