Learn More
Tocris Bioscience™ 3-AP
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18709876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18709876 10 mg 10 miligramos
18766226 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18709876 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5962/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ribonucleotide reductase inhibitor; also an iron chelator
3-AP is a ribonucleotide reductase inhibitor. Also an iron chelator. Inhibits leukemia cell growth and acts in synergy with cisplatin (Cat. No.2251). Active in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(3-Amino-2-pyridinyl)methylene]hydrazinecarbothioamide
CAS 143621-35-6
Sinónimo 3-aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Fórmula molecular C7H9N5S
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Forma física Sólido
Color Blanco
Tipo de producto Bioactive Small Molecule
Pureza >98%
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.