Learn More
3-Anilino-2-(3,4,5-trimetoxibenzil)acrilonitrilo, (mezcla de isómeros cis/trans), TRC
Código de producto. 17922625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922625 10 g 10 g
17903305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67250010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30078-48-9
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Peso molecular (g/mol) 324.37
Sinónimo 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E/Z-mixture), Trimethoprim Imp. I (EP)
Nombre IUPAC 3-anilino-2-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]prop-2-enenitrilo
SMILES COc1cc(CC(=CNc2ccccc2)C#N)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Phenylamino)-2-(3,4,5-trimethoxybenzyl)prop-2-enenitrile (E,Z mixture)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-22-17-10-14(11-18(23-2)19(17)24-3)9-15(12-20)13-21-16-7-5-4-6-8-16/h4-8,10-11,13,21H,9H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474
Porcentaje de pureza >95%