Learn More
Impureza alcohólica de ezetimiba 3'-anhidro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3'-Anhydro Ezetimibe Alcohol Impurity |
| CAS | 1374250-07-3 |
| Fórmula molecular | C24H23F2NO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (betaR,gammaS)-gamma-[(4-Fluorophenyl)amino]-beta-[3-(4-fluorophenyl)-2-propen-1-yl]-4-hydroxybenzenepropanol, Ezetimibe Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H23F2NO2/c25-20-8-4-17(5-9-20)2-1-3-19(16-28)24(18-6-14-23(29)15-7-18)27-22-12-10-21(26)11-13-22/h1-2,4-15,19,24,27-29H,3,16H2/b2-1+/t19-,24+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@H](C\C=C\c1ccc(F)cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E,1S,2R)-1-(4-fluoroanilino)-5-(4-fluorofenil)-2-(hidroximetil)pent-4-enil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 395.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 395.1697 |