Learn More
3-Aminothiophenol, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10021970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; Glass bottle
Código de producto.
10021970 5g; Glass bottle
1 options
Código de producto. 10021970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 162430050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminothiophenol
Nombre de nota 98%
CAS 22948-02-3
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1790g/mL
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass Bottle
Fórmula molecular C6H6NS
Fórmula lineal H2NC6H4SH
Índice de refracción 1.6560 to 1.6580
Número MDL MFCD00007791
Cantidad 5g
Beilstein 13, 425
Gravedad específica 1.179
Sinónimo 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
Clave InChI KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
SMILES NC1=CC=CC([S-])=C1
Nombre IUPAC (3-aminophenyl)sulfanide
Peso molecular (g/mol) 124.18
PubChem CID 31577
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Aminothiophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.