Learn More
3-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3-Aminothiophenol was used as analyte during the fabrication of top-to-bottom joined system consisting of a silver nanowire and nanospheres. It was used in formation of polyaniline-analog monolayer on gold surface by anchoring to the gold substrate through the thiol moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 3-aminotiofenol se utilizaba como analito durante la fabricación de un sistema con unión superior-inferior compuesto por un nanocable de plata y nanoesferas. Se utilizaba en la formación de una monocapa análoga a polianilina sobre una superficie de oro mediante anclaje al sustrato de oro a través de la fracción de tiol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminothiophenol |
| Densidad | 1.179 |
| Punto de ebullición | 123°C to 125°C (8 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Índice de refracción | 1.659 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN3267 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Nombre IUPAC | (3-aminofenil)sulfanida |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.