Learn More
3-Aminotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487146 5 g 5 g
11497146 25 g 25 g
11329519 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25473.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 22948-02-3 | C6H6NS | 124.18 g/mol
3-Aminothiophenol was used as analyte during the fabrication of top-to-bottom joined system consisting of a silver nanowire and nanospheres. It was used in formation of polyaniline-analog monolayer on gold surface by anchoring to the gold substrate through the thiol moiety.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-aminotiofenol se utilizaba como analito durante la fabricación de un sistema con unión superior-inferior compuesto por un nanocable de plata y nanoesferas. Se utilizaba en la formación de una monocapa análoga a polianilina sobre una superficie de oro mediante anclaje al sustrato de oro a través de la fracción de tiol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22948-02-3
Fórmula molecular C6H6NS
Peso molecular (g/mol) 124.18
Número MDL MFCD00007791
Clave InChI KFFUEVDMVNIOHA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3-aminothiophenol, benzenethiol, 3-amino, 3-mercaptoaniline, m-amino thiophenol, 3-aminobenzene-1-thiol, 3-amino thiophenol, 3-amino-benzenethiol, pubchem2470, acmc-1co9c
PubChem CID 31577
SMILES NC1=CC=CC([S-])=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminothiophenol
Densidad 1.179
Punto de ebullición 123°C to 125°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.659
Cantidad 5 g
Número UN UN3267
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 3-Aminobencenotiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.19
Porcentaje de pureza 97%