Learn More
3-Aminotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438267 1 g 1 g
15448267 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51806.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78950-36-4 | C7H8N2S | 152.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78950-36-4
Fórmula molecular C7H8N2S
Peso molecular (g/mol) 152.215
Número MDL MFCD04973325
Clave InChI ZKWTUTBIHCNCKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminothiobenzamide, 3-aminobenzothioamide, 3-amino-thiobenzamide, 3-aminobenzene-1-carbothioamide, 3-aminobenzthioamide, 3-azanylbenzenecarbothioamide, #, benzenecarbothioamide,3-amino, 3-amino-benzenecarbothioamide, amino 3-aminophenyl methane-1-thione
PubChem CID 2060897
Nombre IUPAC 3-aminobencenocarbotioamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C(=S)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminothiobenzamide
Punto de fusión 127°C to 131°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.21
Porcentaje de pureza 97%