Learn More
Ácido 3-aminotieno[2,3-b]piridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10673023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673023 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10191262 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10673023 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO00759DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
CAS 58327-75-6
Fórmula molecular C8H6N2O2S
Peso molecular (g/mol) 194.208
Número MDL MFCD03783349
Clave InChI HGKGNTBBCCWIRD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-aminothieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, maybridge4_002771, 3-amino-2-carboxythieno 2,3-b pyridine, 3-aminothiopheno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylic acid, 3-amino, thieno 2,3-b pyridine-2-carboxylicacid, 3-amino
PubChem CID 323535
Nombre IUPAC ácido 3-aminotieno[2,3-b]piridina-2-carboxílico
SMILES C1=CC2=C(N=C1)SC(=C2N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminothieno[2, 3-b]pyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.21
Porcentaje de pureza 97%