Learn More
Clorhidrato de 3-aminotetrahidro-1H-1lambda∼6∼-tiofeno-1,1-diona, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10739183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10739183 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10095112 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10739183 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJC02399CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 51642-03-6
Fórmula molecular C4H10ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 171.64
Número MDL MFCD00456584
Clave InChI MGZQMSFXPSKBDY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-aminotetrahydrothiophene 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydrothien-3-ylamine hydrochloride, tetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride, 1,1-dioxo-tetrahydrothiophen-3-ylamine, hcl, 3-amino-1??-thiolane-1,1-dione hydrochloride, 1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl amine hydrochloride, 3-aminotetrahydrothiopene 1,1-dioxide hydrochloride, tetrahydrothiophen-3-amine 1,1-dioxide hydrochloride, 3-thiophenamine, tetrahydro-, 1,1-dioxide, hydrochloride, 1,1-dioxothiolan-3-amine hydrochloride
PubChem CID 2795201
SMILES [H+].[Cl-].NC1CCS(=O)(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminotetrahydrothiopene 1, 1-dioxide hydrochloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC cloruro de hidrógeno 3-amino-1λ⁶-tiolano-1,1-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.65
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico