Learn More
Ácido 3-aminosalicílico, TRC
Código de producto. 17934765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934765 500 mg 500 miligramos
17900445 250 mg 250 miligramos
17922795 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934765 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA629260500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-23-0
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, Mesalazine Imp. F (EP), Benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, Salicylic acid, 3-amino- (8CI), 2-Hydroxy-3-aminobenzoic acid, 3-Aminosalicylic acid, NSC 285111, TCI-A 0421
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2hidroxibenzoico
SMILES Nc1cccc(C(=O)O)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-2-hydroxybenzoic Acid (3-Aminosalicylic Acid)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426
Porcentaje de pureza >95%