Learn More
Ácido 3-aminosalicílico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11438881 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Código de producto. Cantidad
11438881 50 mg
1 options
Código de producto. 11438881 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215476990
Soluble en KOH, solución clara.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminosalicylic acid
CAS 570-23-0
Color Marrón a tostado
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.1% (Neutralization)
Fórmula molecular C7H7NO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
Clave InChI IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 153.137
PubChem CID 68443
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.1
Forma física Crystalline Powder