Learn More
Ácido 3-aminosalicílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450657 0.1 g 0.10 g
11460657 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22478.77
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 570-23-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
3-Aminosalicylic acid acts as an oxygen, nitrogen donor ligand and forms complexes with silver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-aminosalicílico actúa como ligando donante de oxígeno y nitrógeno, y forma complejos con la plata.
Solubilidad
Soluble en hidróxido de potasio. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire y la luz. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 570-23-0
Fórmula molecular C7H7NO3
Peso molecular (g/mol) 153.137
Número MDL MFCD00010299
Clave InChI IQGMRVWUTCYCST-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminosalicylic acid, 3-amino salicylic acid, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy, 3-amino-2-hydroxy-benzoic acid, 2-amino-6-carboxyphenol, salicylic acid, 3-amino, 3-carboxy-2-hydroxyaniline, 3 or 5-aminosalicylic acid, benzoic acid, amino-2-hydroxy
PubChem CID 68443
Nombre IUPAC ácido 3-amino-2hidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)N)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminosalicylic acid
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Cantidad 0.1 g
Beilstein 2090427
Información de solubilidad Soluble in potassium hydroxide. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97%