Learn More
Diclorhidrato de 3-aminoquinuclidina, TRC
Código de producto. 30311909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311909 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30311909 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6291851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoquinuclidine Dihydrochloride
CAS 6530-09-2
Fórmula molecular C7H16Cl2N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine Hydrochloride, 3-Amino-1-azabicyclo[2.2.2]octane Dihydrochloride, NSC 93906
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2.2ClH/c8-7-5-9-3-1-6(7)2-4-9;;/h6-7H,1-5,8H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.NC1CN2CCC1CC2
Nombre IUPAC 1-azabiciclo[2.2.2]octan-3-amina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 199.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0691