Learn More
Ácido 3-aminoquinoxalina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminoquinoxaline-2-carboxylic Acid |
| CAS | 85414-82-0 |
| Fórmula molecular | C9 H7 N3 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-2-quinoxalinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N3O2/c10-8-7(9(13)14)11-5-3-1-2-4-6(5)12-8/h1-4H,(H2,10,12)(H,13,14) |
| SMILES | Nc1nc2ccccc2nc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminoquinoxalina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.171 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.054 |