Learn More
3-Aminoquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487927 1 g 1 g
11497927 5 g 5 g
11407937 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16592.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 580-17-6 | C9H8N2 | 144.177 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 580-17-6
Fórmula molecular C9H8N2
Peso molecular (g/mol) 144.177
Número MDL MFCD00006772
Clave InChI SVNCRRZKBNSMIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminoquinoline, 3-quinolinamine, 3-quinolylamine, 3-quinolineamine, quinoline, 3-amino, quinolin-3-ylamine, 3-amino quinoline, unii-98ovl5k3r4, quinolin-3-yl-amine, ccris 1678
PubChem CID 11375
Nombre IUPAC quinolin3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminoquinoline
Punto de fusión 92°C to 96°C
Cantidad 1 g
Beilstein 113317
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.18
Porcentaje de pureza 98%