Learn More
Ácido 3-aminoquinolin-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminoquinoline-2-carboxylic acid |
| CAS | 887245-74-1 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-7-5-6-3-1-2-4-8(6)12-9(7)10(13)14/h1-5H,11H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1cc2ccccc2nc1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 3-aminoquinolin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |