Learn More
3-Aminopiridina, TRC
Código de producto. 30010298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010298 50 g 50 g
30011483 10 g 10 g
30009926 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62901550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-08-8
Fórmula molecular C5 H6 N2
Peso molecular (g/mol) 94.11
Sinónimo Pyridine, 3-amino- (8CI), 3-Aminopyridine, 3-Pyridinylamine, 3-Pyridylamine, NSC 15040, m-Aminopyridine, β-Aminopyridine
Nombre IUPAC piridin-3amina
SMILES Nc1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.0531