Learn More
3-aminopiridina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Aminopyridine-D6 |
| CAS | 1219805-61-4 |
| Fórmula molecular | C5 D6 N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridin-2,4,5,6-d4-amine-d2, 3-Aminopyridine-d6, 3-Aminopyridine-D6, 3-Aminopyridine-N,N,2,4,5,6-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6N2/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,6H2/i1D,2D,3D,4D/hD2 |
| SMILES | [2H]N([2H])c1c([2H])nc([2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | N,N,2,4,5,6-hexadeuteriopiridin-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 100.1515 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0908 |