Learn More
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430733 250 g 250 g
11420733 50 g 50 g
11410733 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430733 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13216.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
3-Aminopyrodine is also used as an intermediate for agrochemicals, pharmaceuticals and colorants. These are involved in photosensitizer chemistry, luminescent materials, metal complex chemistry and liquid crystal. Aminopyridine is used as a monomer for polymerization. It is also used in the Production of cationic dyes and Apa amoxicillin sodium raw materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-aminopirodina también se utiliza como intermediario para productos agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes. Estos están involucrados en la química del fotosensibilizador, los materiales luminiscentes, la química del complejo metálico y el cristal líquido. La aminopiridina se utiliza como monómero para la polimerización. También se utiliza en la producción de tintes catiónicos y materias primas de sodio de ampicilina APA.
Solubilidad
Es soluble en agua, así como soluble en alcohol y benceno.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en condiciones normales y estables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-08-8
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006400
Clave InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
Nombre IUPAC piridin-3amina
SMILES NC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine
Punto de fusión 58°C to 63°C
pH 10
Punto de ebullición 250°C to 252°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 250 g
Número UN UN2671
Beilstein 105692
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,473
Información de solubilidad It is soluble in water as well as soluble in alcohol,benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%