Learn More
3-Aminopiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10605522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10605522 100 g Frasco de vidrio 100 g
10418820 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10428820 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10605522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104561000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 462-08-8 | C5H6N2 | 94.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-08-8
Fórmula molecular C5H6N2
Peso molecular (g/mol) 94.12
Número MDL MFCD00006400
Clave InChI CUYKNJBYIJFRCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopyridine, 3-pyridinamine, 3-pyridylamine, pyridin-3-ylamine, m-aminopyridine, amino-3 pyridine, pyridine, 3-amino, 3-amino pyridine, beta-aminopyridine, amino-3-pyridine
PubChem CID 10009
Nombre IUPAC piridin-3amina
SMILES NC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Aminopyridine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 60.0°C to 63.0°C
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación 124°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)NH2
Cantidad 100 g
Beilstein 22, 431
Índice Merck 15, 469
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene and ether, insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 94.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido